Läs mer
2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene |
| CAS | 82830-49-7 |
| Molekylformel | C8 H9 F O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9FO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(OC)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 2-fluoro-1,4-dimethoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.154 |
| Formel vikt | 156.059 |