Läs mer
2-Fluoro-1-metylpyridinium p-Toluensulfonat (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30394298
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30394298 100 mg
1 options
Produktkod. 30394298 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF598255100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulphonate (Technical Grade)
CAS 58086-67-2
Molekylformel C13H14FNO3S
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Fluoro-1-methylpyridinium Tosylate, 2-Fluoro-N-methylpyridinium Tosylate
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.C6H7FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-8-5-3-2-4-6(8)7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-5H,1H3/q;+1/p-1
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[n+]2ccccc2F
IUPAC-namn 2-fluoro-1-metylpyridin-1-ium; 4-metylbensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 283.32
Formel vikt 283.0678