Läs mer
2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulphonate (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30400339
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30400339 500 mg
1 options
Produktkod. 30400339 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF598255500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulphonate (Technical Grade)
CAS 58086-67-2
Molekylformel C13H14FNO3S
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Fluoro-1-methylpyridinium Tosylate, 2-Fluoro-N-methylpyridinium Tosylate
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.C6H7FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-8-5-3-2-4-6(8)7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-5H,1H3/q;+1/p-1
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[n+]2ccccc2F
IUPAC-namn 2-fluoro-1-methylpyridin-1-ium;4-methylbenzenesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 283.32
Formel vikt 283.0678