missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Fluoro-1-naphthalenecarboxaldehyde, TRC

Produktkod. 30240731
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240731 2.5 g
30240933 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30240731 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5937952.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 82128-49-2
Molekylformel C11 H7 F O
Molekylvikt (g/mol) 174.171
Synonym 2-Fluoro-1-naphthaldehyde
IUPAC-namn 2-fluoronaphthalene-1-carbaldehyde
LEDER Fc1ccc2ccccc2c1C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-1-naphthalenecarboxaldehyde
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H7FO/c12-11-6-5-8-3-1-2-4-9(8)10(11)7-13/h1-7H
Formel vikt 174.048
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.