Läs mer
2'-Fluoro-2'-deoxidadenosin, TRC
Produktkod. 30397822
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30397822 50 mg
30407103 500 mg
30393602 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30397822 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59080550MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64183-27-3
Molekylformel C10H12FN5O3
Molekylvikt (g/mol) 269.24
Synonym 2-Fluoro-2-Deoxyadenosine
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
LEDER F[C@H]1[C@H](N2C=3C(N=C2)=C(N)N=CN3)O[C@H](CO)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12FN5O3/c11-5-7(18)4(1-17)19-10(5)16-3-15-6-8(12)13-2-14-9(6)16/h2-5,7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)/t4-,5-,7-,10-/m1/s1
Formel vikt 269.09