Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-fluor-2'-deoxycytidin, 99 %
Produktkod. 15476999
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476999 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15476999 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65632.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10212-20-1 | C9H12FN3O4 | 245.21 g/mol
2'-Fluoro-2'-deoxycytidin är en potent hämmare av det subgenomiska hepatit C-virusreplikonet i Huh-7-celler. 2'-Fluoro-2'-deoxycytidin har visats hämma Borna Disease-virusreplikation och spridning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2 -
Fluoro-′2′ -deoxycytidin är en potent hämmare av det subgenomiska hepatit C-virusreplikonet i Huh-7-celler. 2′ -Fluoro-2′ -deoxycytidin har visat sig hämma replikering och spridning av Borna Disease-virus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine
CAS 10212-20-1
Färg Vitt
Molekylformel C9H12FN3O4
MDL-nummer MFCD00057445
Kvantitet 1 g
Synonym 2'-deoxy-2'-fluorocytidine, 2'-fluoro-2'-deoxycytidine, 4-amino-1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl pyrimidin-2-one, cytidine, 2'-deoxy-2'-fluoro, unii-lcy080jpy9, 2-deoxy-2-fluorocytidine, lcy080jpy9, 2'-fc, 2'-fluoro-d-cytidine
Löslighetsinformation Lösligt i DMSO, metanol.
InChI-nyckel NVZFZMCNALTPBY-XVFCMESISA-N
LEDER C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)F
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 245.21
PubChem CID 101507
Formel vikt 245.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.