Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-fluor-2'-deoxiguanosin, 99 %
Produktkod. p-7042866
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15446179
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64055.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 78842-13-4 | C10H12FN5O4 | 285.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78842-13-4
Molekylformel C10H12FN5O4
Molekylvikt (g/mol) 285.24
MDL-nummer MFCD00923832
InChI-nyckel UXUZARPLRQRNNX-SJLGBTOWNA-N
Synonym 2'-deoxy-2'-fluoroguanosine, 2'-fluoro-2'-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-2-yl-1,9-dihydro-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 2'-dfgs, deoxyfluoroguanosine, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
PubChem CID 196536
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
LEDER NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2F)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine
Färg White
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 285.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.