Läs mer
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15436789
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436789 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15436789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65208.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 80049-87-2 | Molecular Formula: C10H11FN4O4 | Molecular Weight: 270.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80049-87-2
Molekylformel C10H11FN4O4
Molekylvikt (g/mol) 270.22
MDL-nummer MFCD09750860
InChI-nyckel NRVOTDBYJXFINS-GPGUAWMRNA-N
PubChem CID 196148
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Synonym 2'-fluoro-2'-deoxyinosine, 2'-deoxy-2'-fluoroinosine, inosine,2'-deoxy-2'-fluoro, 9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2'-dfin, 9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, 2'-deoxy-2'-fluoro-inosine, inosine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 9-2-deoxy-2-fluoro-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine, 9-2-deoxy-2-fluoro-beta-d-ribofuranosyl-9h-purin-6 1h-one
IUPAC-namn 9-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluor-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Formel vikt 270.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.