Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-fluor-2'-deoxiuridin, 97 %
Produktkod. 15477139
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477139 1 g 1g
15487139 5 g 5g
15497139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15477139 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65948.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 784-71-4 | C9H11FN2O5 | 246,19 g/mol
2'-Fluoro-2'-deoxiuridin används som en komponent inkorporerad i terapeutiska oligonukleotider för att bekämpa prostata- och bröstcancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Fluoro-2′ -deoxiuridin används som en komponent inkorporerad i terapeutiska oligonukleotider för att bekämpa prostatacancer och bröstcancer.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 784-71-4
Molekylformel C9H11FN2O5
Molekylvikt (g/mol) 246.19
MDL-nummer MFCD01317293
InChI-nyckel UIYWFOZZIZEEKJ-XVFCMESISA-N
Synonym 2'-deoxy-2'-fluorouridine, 2'-fluoro-2'-deoxyuridine, unii-y2yc903qw8, uridine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2-fluoro-2-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 2'fluoro-2'-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, pubchem14203
PubChem CID 150851
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluor-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 246.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.