Läs mer
2-Fluoro-3-iodopyridine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15342052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15342052 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15342052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454860010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-iodopyridine
CAS 113975-22-7
Smältpunkt 45.0°C to 47.5°C
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C5H3FIN
Kvantitet 1 g
Synonym 2-fluoro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-iodo, zlchem 409, 2-fluoro-3 iodopyridine, 2-fluoro-3-iodo-pyridin, 2-fluoro-3-iodopyridine, 2-fluoro-3-iodopyridine;, 2-fluoro-3-iodo pyridine, acmc-1c73w, ksc174s0n
InChI-nyckel WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(N=C1)F)I
IUPAC-namn 2-fluoro-3-iodopyridine
Molekylvikt (g/mol) 222.98
PubChem CID 7009501
Formel vikt 222.98
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoro-3-iodopyridine, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.