Läs mer
2-Fluoro-3-iodopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-3-iodopyridine |
| CAS | 113975-22-7 |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Molekylformel | C5H3FIN |
| MDL-nummer | MFCD03095287 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-fluoro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-iodo, zlchem 409, 2-fluoro-3 iodopyridine, 2-fluoro-3-iodo-pyridin, 2-fluoro-3-iodopyridine, 2-fluoro-3-iodopyridine;, 2-fluoro-3-iodo pyridine, acmc-1c73w, ksc174s0n |
| InChI-nyckel | WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC(=C(N=C1)F)I |
| Visa mer |