Läs mer
2-fluor-3-jodpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11489260
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489260 1 g 1g
11479260 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50146.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113975-22-7
Molekylformel C5H3FIN
Molekylvikt (g/mol) 222.989
MDL-nummer MFCD03095287
InChI-nyckel WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-iodo, zlchem 409, 2-fluoro-3 iodopyridine, 2-fluoro-3-iodo-pyridin, 2-fluoro-3-iodopyridine, 2-fluoro-3-iodopyridine;, 2-fluoro-3-iodo pyridine, acmc-1c73w, ksc174s0n
PubChem CID 7009501
IUPAC-namn 2-fluoro-3-jodpyridin
LEDER C1=CC(=C(N=C1)F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-iodopyridine
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 222.99
Procent renhet 97%