Läs mer
2-Fluoro-3-methoxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-3-methoxyaniline |
| CAS | 801282-00-8 |
| Molekylformel | C7H8FNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Fluoro-3-methoxy-benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8FNO/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4H,9H2,1H3 |
| LEDER | COc1cccc(N)c1F |
| IUPAC-namn | 2-fluoro-3-methoxyaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.14 |
| Formel vikt | 141.059 |