Läs mer
2-Fluoro-3-metoxyfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30392740
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30392740 100 mg
1 options
Produktkod. 30392740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF595638100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
CAS 352303-67-4
Molekylformel C7H8BFO3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
LEDER COc1cccc(B(O)O)c1F
Molekylvikt (g/mol) 169.95
Formel vikt 170.0551