Läs mer
2-Fluoro-3-metylanilin, 97 %
Produktkod. 15457648
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457648 25 g 25g
15467648 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61143.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1978-33-2 | C7H8FN | 125,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1978-33-2
Molekylformel C7H8FN
Molekylvikt (g/mol) 125.15
MDL-nummer MFCD06410915
InChI-nyckel WFZUBZAEFXETBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-fluorotoluene, 2-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-3-methylbenzenamine, 3-amino-2-fluoro-toluene, 2-fluoro-3-methyl-aniline, 2-fluoro-3-methylphenylamine, 2-fluoro-3-aminotoluene, benzenamine, 2-fluoro-3-methyl, 2-fluoro-3-methyl-phenylamine, pubchem1536
PubChem CID 22734623
IUPAC-namn 2-fluor-3-metylanilin
LEDER CC1=C(F)C(N)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-methylaniline
Kokpunkt 87 °C (12 mmHg)
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1231988
Formel vikt 125.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.