Learn More
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 11478907
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11478907 1 g 1g
11488907 5 g 5g
11498907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11478907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20538.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 151412-12-3 | C8H8BrF | 203.054 g/mol
2-fluor-3-metylbensylbromid, används som en kemisk och organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-fluor-3-metylbensylbromid, används som en kemisk och organisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151412-12-3
Molekylformel C8H8BrF
Molekylvikt (g/mol) 203.054
MDL-nummer MFCD00042470
InChI-nyckel DCGWFNZSJBIAKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-3-methylbenzene, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-3-methyl, acmc-20anvi, 2-fluoro-3-methylbenzylbromide, 2-fluoro-3-methyl-benzylbromide, 2-fluoro-3-methyl benzyl bromide, 3-bromomethyl-2-fluoro-1-methylbenzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-3-methylbenzene #
PubChem CID 519062
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2-fluor-3-metylbensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)CBr)F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Kokpunkt 105°C to 106°C (10 mmHg)
Brytningsindex 1.548
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 7473765
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 203.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.