Läs mer
2-Fluoro-3-nitrobensoesyra, 97 %
Produktkod. 15459828
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459828 5 g 5g
15449828 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63235.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 317-46-4 | C7H4FNO4 | 185,11 g/mol
2-Fluoro-3-nitrobensoesyra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Fluoro-3-nitrobensoesyra är en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 317-46-4
Molekylformel C7H4FNO4
Molekylvikt (g/mol) 185.11
MDL-nummer MFCD06797825
InChI-nyckel WLGUSLGYTNJJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-3-nitro benzoic acid, 3-carboxy-2-fluoronitrobenzene, pubchem1398, acmc-1ajf3, ksc494k8n, benzoic acid,2-fluoro-3-nitro
PubChem CID 18672992
IUPAC-namn 2-fluoro-3-nitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=C(F)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 185.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.