Läs mer
2-Fluoro-3-nitrobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30180405
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180405 1 g
30179795 5 g
30179917 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6219231G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 317-46-4
Molekylformel C7H4NO4F
Molekylvikt (g/mol) 185.11
IUPAC-namn 2-fluoro-3-nitrobensoesyra
LEDER OC(=O)c1cccc(c1F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H4FNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Formel vikt 185.0124