Läs mer
2-Fluoro-3-nitropyridin, 98 %
Produktkod. 15457768
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457768 100 g 100g
15447768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61260.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1480-87-1 | C5H3FN2O2 | 142,09 g/mol
2-Fluoro-3-nitropyridin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Fluoro-3-nitropyridin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1480-87-1
Molekylformel C5H3FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 142.09
MDL-nummer MFCD03095068
InChI-nyckel QDKIYDGHCFZBGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-nitro, pubchem1115, acmc-1bwlp, 2-fluor-3-nitropyridine, 2-fluoro-3-nitropyridine, ksc174g2n
PubChem CID 2762817
IUPAC-namn 2-fluoro-3-nitropyridin
LEDER [O-][N+](=O)C1=C(F)N=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-nitropyridine
Smältpunkt 18 °C
Färg Gult
Kokpunkt 110 °C (10 mmHg)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 142.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.