Läs mer
2-Fluoro-3-nitrotoluen, 98 %
Produktkod. 15479718
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479718 25 g 25g
15489718 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63173.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 437-86-5 | C7H6FNO2 | 155,128 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 437-86-5
Molekylformel C7H6FNO2
Molekylvikt (g/mol) 155.128
MDL-nummer MFCD03412242
InChI-nyckel NBCNUIXYBLFJMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-nitrotoluene, 2-fluoro-3-methylnitrobenzene, benzene, 2-fluoro-1-methyl-3-nitro, pubchem1591, 2-fluor-3-nitrotoluol, acmc-1agoj, ksc235o7n, 2-fluoro-3-methyl-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-3-nitro-benzene, 1-methyl-2-fluoro-3-nitro-benzene
PubChem CID 13470957
IUPAC-namn 2-fluor-l-metyl-3-nitrobensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-nitrotoluene
Smältpunkt 19°C (decomposition)
Färg Färglös till gul
Densitet 1.276 g/mL
Kokpunkt 111°C (12 mmHg)
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2442082
Formel vikt 155.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.