Läs mer
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11428736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428736 1 g 1g
11438736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16906.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123973-25-1
Molekylformel C7H5F4N
Molekylvikt (g/mol) 179.12
MDL-nummer MFCD00061241
InChI-nyckel YKPDYPPZLUZONK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-3-trifluoromethyl aniline, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-m-toluidine, 2-fluoro-3-trifluoromethyl phenylamine, pubchem1539, acmc-1c4t4, ksc494m8t, 2-fluoro-3-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 145569
IUPAC-namn 2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
LEDER NC1=CC=CC(=C1F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Kokpunkt 189°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 179.12
Procent renhet 97%