Läs mer
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 123973-25-1 |
| Molekylformel | C7H5F4N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-benzenamine, [2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F4N/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H,12H2 |
| LEDER | Nc1cccc(c1F)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.11 |
| Formel vikt | 179.0358 |