missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7027181
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420168 1 g 1g
11430168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11420168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23738.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 112641-20-0
Molekylformel C8H4F4O
Molekylvikt (g/mol) 192.113
MDL-nummer MFCD00061246
InChI-nyckel XDMZVNQKVMTCSP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517978
IUPAC-namn 2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)F)C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densitet 1.393
Flampunkt 73°C (163°F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 1 g
Beilstein 8311752
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, pubchem7149, acmc-1c9j0, attercop-chm at111493, a, a, a,2-tetrafluoro-m-tolualdehyde, benzaldehyde,2-fluoro-3-trifluoromethyl
Formel vikt 192.11
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.