Läs mer
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11430168
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430168 5 g 5g
11420168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23738.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112641-20-0
Molekylformel C8H4F4O
Molekylvikt (g/mol) 192.113
MDL-nummer MFCD00061246
InChI-nyckel XDMZVNQKVMTCSP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517978
IUPAC-namn 2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densitet 1.393
Flampunkt 73°C (163°F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 5 g
Beilstein 8311752
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, pubchem7149, acmc-1c9j0, attercop-chm at111493, a, a, a,2-tetrafluoro-m-tolualdehyde, benzaldehyde,2-fluoro-3-trifluoromethyl
Formel vikt 192.11
Procent renhet 97%