Läs mer
2-Fluor-3-(trifluormetyl)bensoesyra, 98 %
Produktkod. 11409786
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409786 1 g 1g
11419786 5 g 5g
11319629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20280.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 115029-22-6 | C8H3F4O2 | 207,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115029-22-6
Molekylformel C8H3F4O2
Molekylvikt (g/mol) 207.10
MDL-nummer MFCD00040980
InChI-nyckel XVEAMDNSCPPPCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-fluoro-3-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem2741, acmc-1boz3, ksc489q1l, rarechem al bo 0625
PubChem CID 518002
IUPAC-namn 2-fluor-3-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 126 °C till 128 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.