Läs mer
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11410441
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11410441
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19997.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 207981-45-1
Molekylformel C8H6F4O
Molekylvikt (g/mol) 194.129
MDL-nummer MFCD00061166
InChI-nyckel KKHMGVIWWRPCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-fluoro-3-trifluoromethylbenzylalcohol, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzylalcohol, 2-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl methanol, 2-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, acmc-1cbf5, ksc207g7n, rarechem al bd 0317, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzenemethanol
PubChem CID 589361
IUPAC-namn [2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)F)CO
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Smältpunkt 24°C to 26°C
Densitet 1.397
Kokpunkt 211°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 1 g
Formel vikt 194.13
Procent renhet 96%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado