Läs mer
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 96%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Descripción
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol |
| Smältpunkt | 24°C to 26°C |
| Densitet | 1.397 |
| Kokpunkt | 211°C |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.451 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 194.13 |
| Procent renhet | 96% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido