Läs mer
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11420441
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11420441
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19997.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207981-45-1
Molekylformel C8H6F4O
Molekylvikt (g/mol) 194.129
MDL-nummer MFCD00061166
InChI-nyckel KKHMGVIWWRPCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-fluoro-3-trifluoromethylbenzylalcohol, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzylalcohol, 2-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl methanol, 2-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, acmc-1cbf5, ksc207g7n, rarechem al bd 0317, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzenemethanol
PubChem CID 589361
IUPAC-namn [2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)F)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Smältpunkt 24°C to 26°C
Densitet 1.397
Kokpunkt 211°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 5 g
Formel vikt 194.13
Procent renhet 96%