Läs mer
2-Fluoro-3-ureidopropenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-3-ureidopropenoic Acid |
| CAS | 76831-42-0 |
| Molekylformel | C4H5FN2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-[(Aminocarbonyl)amino]-2-fluoro-2-propenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5FN2O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h1H,(H,8,9)(H3,6,7,10)/b2-1- |
| LEDER | NC(=O)N\C=C(/F)\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-3-(carbamoylamino)-2-fluoroprop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.09 |
| Formel vikt | 148.0284 |