Läs mer
2-Fluoro-4-(3-trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-ylbenzyl Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-4-(3-trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-ylbenzyl Benzoate |
| CAS | 1391052-78-0 |
| Molekylformel | C16H10F4N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10F4N2O2/c17-13-8-12(15(21-22-15)16(18,19)20)7-6-11(13)9-24-14(23)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2 |
| LEDER | Fc1cc(ccc1COC(=O)c2ccccc2)C3(N=N3)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | [2-fluoro-4-[3-(trifluoromethyl)diazirin-3-yl]phenyl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.26 |
| Formel vikt | 338.0678 |