Läs mer
2-Fluoro-4-desfluoro Bicalutamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)15-5-3-2-4-14(15)19)16(25)24-12-7-6-11(9-23)13(8-12)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25) |
| Formel vikt | 430.061 |