Läs mer
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 97%
Produktkod. 11478717
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478717 5 g 5g
11399619 1 g 1g
11488717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19884.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98619-07-9 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
2'-Fluoro-4'-hydroxiacetofenon används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Fluoro-4′ -hydroxiacetofenon används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98619-07-9
Molekylformel C8H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 154.14
MDL-nummer MFCD00142713
InChI-nyckel ZCZIRBNZMFUCOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-fluoroacetophenone, 2-fluoro-4-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl-1-ethanone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-2-fluoro-4-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl, 4'-hydroxy-2'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2724912
IUPAC-namn 1-(2-fluor-4-hydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Smältpunkt 121°C to 123°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 696642
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 154.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.