Läs mer
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde, 97%
Produktkod. 11316649
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316649 100 mg 100mg
11326649 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26218.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 348-27-6 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-27-6
Molekylformel C7H5FO2
Molekylvikt (g/mol) 140.113
MDL-nummer MFCD06797918
InChI-nyckel ONRPXRPUBXXCCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem1442, acmc-1act5, ksc497m4n, #
PubChem CID 587246
IUPAC-namn 2-fluor-4-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 168 °C till 170 °C
Kvantitet 100 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 140.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.