Läs mer
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1314141-37-1 |
| Molekylformel | C13H18BFO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-6-5-9(8-16)7-11(10)15/h5-7,16H,8H2,1-4H3 |
| LEDER | FC1=CC(=CC=C1B2OC(C)(C)C(O2)(C)C)CO |
| IUPAC-namn | (3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.09 |
| Formel vikt | 252.13 |