Läs mer
2-Fluoro-4-iodoaniline, 99%
Produktkod. 11490607
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490607 5 g 5g
11400617 25 g 25g
11410617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22450.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29632-74-4 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
2-Fluoro-4-jodoanilin används i stor utsträckning inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin som en grundläggande byggsten för att skapa en mängd viktiga föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2-Fluoro-4-jodoanilin används i
stor utsträckning inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin som en grundläggande byggsten för att skapa en mängd viktiga föreningar.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29632-74-4
Molekylformel C6H5FIN
Molekylvikt (g/mol) 237.016
MDL-nummer MFCD00011738
InChI-nyckel CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenamine, 2-fluoro-4-iodo aniline, 2-fluoro-4-iodo-aniline, 2-fluoro-4-iodophenylamine, zlchem 543, pubchem1532, 2-fluoro4-iodoaniline, 2-fluoro-4-iodaniline
PubChem CID 185694
IUPAC-namn 2-fluor-4-jodanilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1I)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-iodoaniline
Smältpunkt 55°C to 57°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2081100
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 237.02
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.