Läs mer
2-Fluoro-4-iodoaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-4-iodoaniline |
| CAS | 29632-74-4 |
| Molekylformel | C6H5FIN |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Fluoro-4-iodobenzenamine, 2-Fluoro-4-iodophenylamine, 4-Iodo-2-fluoroaniline, NSC 146507 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2 |
| LEDER | Nc1ccc(I)cc1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.01 |
| Formel vikt | 236.9451 |