Läs mer
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile, 98%
Produktkod. 15448568
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448568 1 g 1g
15468568 250 mg 250mg
15458568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61973.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 137553-42-5 | C7H3FIN | 247.011 g/mol
Används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137553-42-5
Molekylformel C7H3FIN
Molekylvikt (g/mol) 247.011
MDL-nummer MFCD03094172
InChI-nyckel WHQVXHBSTRFRCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-cyano-1-iodobenzene, benzonitrile, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenecarbonitrile, pubchem4778, acmc-209xcp, intermediates-zcf02061, 4-iodo-2-fluorobenzonitrile, 2-fluoro-4-iodo-benzonitrile, ksc493i5t, benzonitrile,2-fluoro-4-iodo
PubChem CID 2774518
IUPAC-namn 2-fluor-4-jodbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1I)F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Färg Röd till brun
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 247.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.