Läs mer
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15127422 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15127422 5 g Glass bottle 5g
15147422 25 g Glass bottle 25g
15157422 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15127422 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 263540050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 74457-86-6
Molekylformel C9H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 168.17
MDL-nummer MFCD00042290
InChI-nyckel PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344
PubChem CID 592821
IUPAC-namn 1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
LEDER COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 50.0°C to 54.0°C
Färg Colorless
Kokpunkt 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 168.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Viscous Solution
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.