Läs mer
2-Fluoro-4-(metoxykarbonylmetyl) bensenboronsyra pinakolester, 96 %
Produktkod. 15445236
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445236 250 mg 250mg
15435236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59738.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1259022-70-2 | C15H20BFO4 | 294,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1259022-70-2
Molekylformel C15H20BFO4
Molekylvikt (g/mol) 294.13
MDL-nummer MFCD18427635
InChI-nyckel ZFLOTGNTGSGUGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 2-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, methyl 2-3-fluoro-4-4,4,5 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate
PubChem CID 59627674
IUPAC-namn metyl-2-[3-fluor-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]acetat
LEDER COC(=O)CC1=CC(F)=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 294.13
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.