Läs mer
2-Fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile, 97%
Produktkod. 15433987
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433987 250 mg 250mg
15423987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30752.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 749934-29-0 | C9H8FNO | 165.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 749934-29-0
Molekylformel C9H8FNO
Molekylvikt (g/mol) 165.17
MDL-nummer MFCD09038467
InChI-nyckel OKPZYRPNHFQVMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxybenzyl cyanide, 2-fluoro-4-methoxybenzeneacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-methoxy-phenyl-acetonitrile, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanenitrile, 2-2-fluoranyl-4-methoxy-phenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxy-9ci
PubChem CID 26343860
IUPAC-namn 2-(2-fluor-4-metoxifenyl)acetonitril
LEDER COC1=CC(F)=C(CC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Brytningsindex 1.5131
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3276
Formel vikt 165.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.