Läs mer
2-fluor-4-metoxifenylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15214784 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15214784 5 g Glasflaska 5g
15224784 1 g Glasflaska 1g
15234784 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15214784 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449840050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 162101-31-7
Molekylformel C7H8BFO3
Molekylvikt (g/mol) 169.95
MDL-nummer MFCD04039323
InChI-nyckel ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid
PubChem CID 15789384
IUPAC-namn (2-fluor-4-metoxifenyl)borsyra
LEDER COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 169.95
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.