Läs mer
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11312639
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11312639
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26695.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2′-Fluoro-4′-methylacetophenone is used as an intermediate in pharmaceuticals.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29427-48-3
Molekylformel C9H9FO
Molekylvikt (g/mol) 152.17
MDL-nummer MFCD03094331
InChI-nyckel IBABHBXTLZNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluoro-4-methylphenyl ethanone, 2'-fluoro-4'-methylacetophenone, 1-2-fluoro-4-methylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-fluoro-4-methylphenyl, acmc-1cjnp, 4-acetyl-3-fluorotoluene, 2-fluoro-4-methylacetophenone, 1-acetyl-2-fluoro-4-methylbenzene, ethanone,1-2-fluoro-4-methylphenyl
PubChem CID 2778484
IUPAC-namn 1-(2-fluoro-4-methylphenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=C(F)C=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Kvantitet 1 g
Formel vikt 152.17
Procent renhet 97%