Läs mer
2-Fluor-4-metylanilin, 99 %
Produktkod. 11467927
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467927 5 g 5g
11477927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16591.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 452-80-2 | C7H8FN | 125,15 g/mol
2-Fluoro-4-metylanilin används vid framställning av 6-klor-5-fluorindol via Leimgruber-Batcho-reaktion. Det används också vid framställning av en (S)-aminoalkohol, 2-amino-3-(2-fluor-4-metylfenyl)-propan-1-ol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-fluor-4-metylanilin används vid framställning av 6-klor-5-fluorindol via Leimgruber-Batcho-reaktion. Det används också vid framställning av en (S)-aminoalkohol, 2-amino-3-(2-fluor-4-metylfenyl)-propan-1-ol.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-80-2
Molekylformel C7H8FN
Molekylvikt (g/mol) 125.15
MDL-nummer MFCD00040975
InChI-nyckel ZQEXBVHABAJPHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-methyaniline, 2-fluoro-p-toluidine, 4-amino-3-fluorotoluene, p-toluidine, 2-fluoro, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-4-methyl aniline, 2-fluoro-4-methyl-aniline, 2-fluoro-4-methyl-phenylamine, 2-fluoro-4-methylphenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 67984
IUPAC-namn 2-fluor-4-metylanilin
LEDER CC1=CC=C(N)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-methylaniline
Densitet 1.108
Kokpunkt 70°C to 71°C (7 mmHg)
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2637578
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 125.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.