Läs mer
2-Fluor-4-metylanilin, 99 %
Beskrivning
2-Fluoro-4-metylanilin används vid framställning av 6-klor-5-fluorindol via Leimgruber-Batcho-reaktion. Det används också vid framställning av en (S)-aminoalkohol, 2-amino-3-(2-fluor-4-metylfenyl)-propan-1-ol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-fluor-4-metylanilin används vid framställning av 6-klor-5-fluorindol via Leimgruber-Batcho-reaktion. Det används också vid framställning av en (S)-aminoalkohol, 2-amino-3-(2-fluor-4-metylfenyl)-propan-1-ol.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-4-methylaniline |
| Densitet | 1.108 |
| Kokpunkt | 70 °C till 71 °C (7 mmHg) |
| Flampunkt | 79 °C (174 °F) |
| Brytningsindex | 1.533 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2637578 |
| Löslighetsinformation | Inte blandbar i vatten. |
| Formel vikt | 125.15 |
| Mostrar más |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.