Läs mer
2-fluor-4-metylbensenboronsyra pinakolester, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15484796
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484796 1 g 1g
15494796 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59126.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1165936-03-7
Molekylformel C13H18BFO2
Molekylvikt (g/mol) 236.093
MDL-nummer MFCD18779806
InChI-nyckel MKWDECBHRFNFGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fluoro-4-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-methylphenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 69672435
IUPAC-namn 2-(2-fluor-4-metylfenyl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 58°C to 60°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 236.09
Procent renhet 96%