Läs mer
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11491410
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491410 5 g 5g
11481410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491410 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26440.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118745-63-4
Molekylformel C8H8BrF
Molekylvikt (g/mol) 203.05
MDL-nummer MFCD03094327
InChI-nyckel SSDOQXRIONFILC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778475
IUPAC-namn 1-(bromomethyl)-2-fluoro-4-methylbenzene
LEDER CC1=CC(F)=C(CBr)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Brytningsindex 1.5465
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Synonym 2-fluoro-4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methylbenzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl-benzene, acmc-1c5r8, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 203.06
Procent renhet 97%