Läs mer
2-Fluoro-4-metylbensylbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-4-methylbenzyl Bromide |
| CAS | 118745-63-4 |
| Molekylformel | C8H8BrF |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-methylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrF/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4H,5H2,1H3 |
| LEDER | FC1=CC(C)=CC=C1CBr |
| IUPAC-namn | 1-(brommetyl)-2-fluor-4-metylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.05 |
| Formel vikt | 201.9793 |