Läs mer
2-Fluoro-4-methylphenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-4-methylphenylboronic Acid |
| CAS | 170981-26-7 |
| Molekylformel | C7 H8 B F O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,10-11H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(B(O)O)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | (2-fluoro-4-methylphenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.95 |
| Formel vikt | 154.0601 |