Läs mer
2-Fluoro-4-(methylsulfonyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-4-(methylsulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 142994-04-5 |
| Molekylformel | C12 H14 F3 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Fluoro-4-mesylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14F3NO/c13-12(14,15)10-3-1-2-9(8-10)11(17)4-6-16-7-5-11/h1-3,8,16-17H,4-7H2 |
| LEDER | OC1(CCNCC1)c2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.241 |
| Formel vikt | 245.103 |