Läs mer
2-Fluoro-4-nitroanilin, 95 %
Produktkod. 15421338
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421338 5 g 5g
15431338 25 g 25g
15441338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55174.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 369-35-7 | C6H5FN2O2 | 156,116 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 369-35-7
Molekylformel C6H5FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 156.116
MDL-nummer MFCD00034560
InChI-nyckel LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrobenzenamine, 2-fluoro-4-nitro-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrophenylamine, 4-amino-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-nitroaniline, pubchem8503, acmc-1bncp, 2-fluoro-4-niroaniline, 2-fluoro-4-nitro-aniline
PubChem CID 101254
IUPAC-namn 2-fluoro-4-nitroanilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-nitroaniline
Smältpunkt 122°C to 130°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 156.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.