Läs mer
2-Fluoro-4-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15585256 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15585256 100 g 100g
15565256 5 g 5g
15575256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15585256 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457601000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 369-35-7
Molekylformel C6H5FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 156.11
InChI-nyckel LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrobenzenamine, 2-fluoro-4-nitro-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrophenylamine, 4-amino-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-nitroaniline, pubchem8503, acmc-1bncp, 2-fluoro-4-niroaniline, 2-fluoro-4-nitro-aniline
PubChem CID 101254
IUPAC-namn 2-fluoro-4-nitroaniline
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-4-nitroaniline
Smältpunkt 122.0°C to 130.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel FC6H3(NO2)NH2
Kvantitet 100 g
Formel vikt 156.11
Procent renhet 98%